Jumbo syringes
2000 ml, 245 mm, 130 mm, 2000MAR-LL-GT
Katalognr. SGEA009930
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
These syringes are ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
- Designed for holding and dispensing large volumes of gas
- Heavy duty acrylic barrels
- Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
- Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
Technische Daten
- Ext.Ø:130 mm
- Typ:2000MAR-LL-GT
- Volumen:2000 ml
- Länge:245 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SGEA031902Ersatz-Luer-Lock-Anschluss, abnehmbar (enthält 1 Luer-Konus aus Kel-F und 1 Metalladapter mit Gewinde)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 69.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis