Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 26, 100 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 100R-C/T-GT-5/0.47C *
Katalognr. 548-1632
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:100R-C/T-GT-5/0.47C *
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:100 µl
- Bezeichnung:Abnehmbare Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:43