AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 23, 25 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 25F-C/T-GT-5/0.63C *
  548-1619
Spritzen für CTC Analytics Systeme
  548-1619
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 23, 25 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 25F-C/T-GT-5/0.63C *
SFr. 132.00
1 * 1 ST
  • Ext.Ø:
    0,63 mm
  • Gauge:
    23
  • Typ:
    25F-C/T-GT-5/0.63C *
  • Spitzentyp:
    konisch
  • Volumen:
    25 µl
  • Bezeichnung:
    Feste Nadel
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    42