Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 23, 10 µl, 50 mm, 0,63 mm, konisch, 10F-C/T-GT-5/0.63C *
Katalognr. 562-1043
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,63 mm
- Gauge:23
- Typ:10F-C/T-GT-5/0.63C *
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:36