α-Naphtholphthalein
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:596-01-0
- Formel:C₂₈H₁₈O₄
- MDL-Nummer:MFCD00036202
- Molekulargewicht:418.45 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:209-875-5
Dokumente
msds_106246
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Melting Point:253 - 255 °C
- Molar Mass:418.45 g/mol
- Bulk Density:350 kg/m3
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g