α-Naphtholphthalein
Glasflasche, 1 g
: Merck
: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
- :596-01-0
- :C₂₈H₁₈O₄
- :MFCD00036202
- :418.45 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :209-875-5
Documents
msds_106246
SDS
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Melting Point:253 - 255 °C
- Molar Mass:418.45 g/mol
- Bulk Density:350 kg/m3
- Packung:Glasflasche
- VE:1 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..