Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 26, 5 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 5F-C/T-5/0.47C
Katalognr. 548-1583
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:5F-C/T-5/0.47C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:5 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:19