Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 26, 0,5 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 0.5BNR-C/T-5/0.47C
Katalognr. 558-0611
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:0.5BNR-C/T-5/0.47C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:0,5 µl
- Bezeichnung:Abnehmbare Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:15