AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumhydroxid, Supelco®
Lithiumhydroxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
Catalog # 1.05691.1000
Corrosive
Irritant
Supplier:   Merck
Lithiumhydroxid, Supelco®
Catalog # 1.05691.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  1310-65-2
Lithiumhydroxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
CAS Number:  1310-65-2
Price
SFr. 2’290.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Number:1310-65-2
  • Formula:LiOH
  • MDL Number:MFCD00011095
  • Molecular Weight:23.95 g/mol
  • Merck Index:13,05556
  • Boiling Pt:924 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:462 °C
  • Density:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:215-183-4
  • ADR:8,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
  • UN:2680
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    71 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    462 °C
  • Molar Mass:
    23.95 g/mol
  • Bulk Density:
    550 kg/m3
  • Density:
    2.54 g/cm3
  • pH:
    12 (50 g/l, H2O, 50 °C)
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg