Lithiumhydroxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 100 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1310-65-2
- Formel:LiOH
- MDL-Nummer:MFCD00011095
- Molekulargewicht:23.95 g/mol
- Merck-Index:13,05556
- Siedepunkt:924 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:462 °C
- Dichte:1,46 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-183-4
- ADR:8,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
- UN:2680
Documents
msds_105691
SDS
ProductPage_105691
Product specification
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:71 g/l (20 °C)
- Melting Point:462 °C
- Molar Mass:23.95 g/mol
- Bulk Density:550 kg/m3
- Density:2.54 g/cm3
- pH:12 (50 g/l, H2O, 50 °C)
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



