AuftragsverfolgungKontakt
Devardas Legierung, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
Catalog # 1.05341.1000
Flammable
Supplier:   Merck
Devardas Legierung, Supelco®
Catalog # 1.05341.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  8049-11-4
Devardas Legierung, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
CAS Number:  8049-11-4
Price
SFr. 746.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
  • CAS Number:8049-11-4
  • MDL Number:MFCD00198176
  • Merck Index:13,02958
  • Boiling Pt:906 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:490…560 °C
  • Density:5,79 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • UN:3089
  • ADR:4.1,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    490 - 560 °C
  • Bulk Density:
    2080 kg/m3
  • Boiling Point:
    906 °C
  • Density:
    5.79 g/cm3 (20 °C)
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg
Specifications