Devardas Legierung, Supelco®
Kunststoffflasche, 250 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
- CAS Nummer:8049-11-4
- MDL-Nummer:MFCD00198176
- Merck-Index:13,02958
- Siedepunkt:906 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:490…560 °C
- Dichte:5,79 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3089
- ADR:4.1,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Dokumente
msds_105341
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_105341
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:490 - 560 °C
- Bulk Density:2080 kg/m3
- Boiling Point:906 °C
- Density:5.79 g/cm3 (20 °C)
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:250 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



