Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kresolrot

Glasflasche, 25 g
Catalog # 1.05225.0025
Supplier:   Merck
Kresolrot
Catalog # 1.05225.0025
Supplier:  Merck
CAS Number:  1733-12-6
Kresolrot

Glasflasche, 25 g

CAS Number:  1733-12-6
Price
SFr. 465.00
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:1733-12-6
  • Formula:C₂₁H₁₈O₅S
  • MDL Number:MFCD00005878
  • Molecular Weight:382.43 g/mol
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:217-064-2
Specifications

Specification Test Results

  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    290 °C decomposes
  • Molar Mass:
    382.43 g/mol
  • Bulk Density:
    600 - 620 kg/m3

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g

Specifications