Kresolrot
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:1733-12-6
- Formel:C₂₁H₁₈O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005878
- Molekulargewicht:382.43 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:217-064-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:290 °C decomposes
- Molar Mass:382.43 g/mol
- Bulk Density:600 - 620 kg/m3
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g



