AuftragsverfolgungKontakt
Creatinin, Millipore®
Creatinin, Millipore®
Kunststoffflasche, 500 g
Katalognr. 1.05206.0500
Anbieter:   Merck
Creatinin, Millipore®
Katalognr. 1.05206.0500
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  60-27-5
Creatinin, Millipore®
Kunststoffflasche, 500 g
CAS Nummer:  60-27-5
Preis
SFr. 757.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS Nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL-Nummer:MFCD00059730
  • Molekulargewicht:113.12 g/mol
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:200-466-7
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 g