Creatinin, Millipore®
Kunststoffflasche, 50 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS Nummer:60-27-5
- Formel:C₄H₇N₃O
- MDL-Nummer:MFCD00059730
- Molekulargewicht:113.12 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:200-466-7
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..