AuftragsverfolgungKontakt
Creatinin, Millipore®
Creatinin, Millipore®
Kunststoffflasche, 50 g
Anbieter:   Merck
Creatinin, Millipore®
Katalognr. 1.05206.0050
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  60-27-5
Creatinin, Millipore®
Kunststoffflasche, 50 g
CAS Nummer:  60-27-5
Preis
SFr. 101.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS Nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL-Nummer:MFCD00059730
  • Molekulargewicht:113.12 g/mol
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:200-466-7
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..