2-Oxoglutarsäure
Kunststoffflasche, 100 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
- CAS Nummer:328-50-7
- Formel:HOOCCH₂CH₂COCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004165
- Molekulargewicht:146.1 g/mol
- Merck-Index:13,05320
- Siedepunkt:323 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:112…116 °C
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:206-330-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.05194.0025_TDS_EN ProductPage_105194
Produktspezifikation
msds_105194 msds_105194
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 g



