AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumfluorid
Kunststoffflasche, 1 kg
  1.05030.1000
 :   Merck
Kaliumfluorid
  1.05030.1000
 :  Merck
 :  7789-23-3
Kaliumfluorid
Kunststoffflasche, 1 kg
 :  7789-23-3
SFr. 374.00
1 * 1 kg
  •  :7789-23-3
  •  :KF
  •  :MFCD00011398
  •  :58.1 g/mol
  •  :13,07714
  •  :1505 °C (1013 hPa)
  •  :860 °C
  •  :2,48 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :232-151-5
  •  :1812
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg