Schaufeln
500 ml, 325 mm
NICK9030
Edelstahl. Schaufeln für die Aufnahme von Pudern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
- Kapazität:500 ml
- Länge:325 mm
- Cat. No.:NICK9030