AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Löffelspatel | Avantor
Mikro-Löffelspatel
150 mm, 4×6×1,4 mm, 0,1 ml
Katalognr. 231-0171
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Mikro-Löffelspatel
Katalognr. 231-0171
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
150 mm, 4×6×1,4 mm, 0,1 ml
Preis
SFr. 131.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end flattened, the other end spoon-formed
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Technische Daten
  • Kapazität:
    0,1 ml
  • Länge:
    150 mm
  • Löffelmaße:
    4×6×1,4 mm