Becher, niedrige Form
350 ml, 115 mm, 65 mm
Katalognr. NICK202
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:65 mm
- Kapazität:350 ml
- Höhe:115 mm
- Seq:02