Becher, niedrige Form
200 ml, 73 mm, 63 mm
Katalognr. NICK201
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:63 mm
- Kapazität:200 ml
- Höhe:73 mm
- Seq:01