AuftragsverfolgungKontakt
Calciumfluorid
Calciumfluorid
Wellpappfaltkisten, 50 kg
Katalognr. 1.02840.9050
Reizend
Anbieter:   Merck
Calciumfluorid
Katalognr. 1.02840.9050
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7789-75-5
Calciumfluorid
Wellpappfaltkisten, 50 kg
CAS Nummer:  7789-75-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7789-75-5
  • Formel:CaF₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010907
  • Molekulargewicht:78.07 g/mol
  • Merck-Index:13,01669
  • Siedepunkt:2500 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:1418 °C
  • Dichte:3,18 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-188-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Wellpappfaltkisten
  • VE:
    50 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.