Calciumfluorid
Wellpappfaltkisten, 50 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7789-75-5
- Formel:CaF₂
- MDL-Nummer:MFCD00010907
- Molekulargewicht:78.07 g/mol
- Merck-Index:13,01669
- Siedepunkt:2500 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:1418 °C
- Dichte:3,18 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-188-7
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.02840.9050_TDS_EN ProductPage_102840
Spécification du produit
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Wellpappfaltkisten
- VE:50 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



