Calciumfluorid
Kunststoffflasche, 1 kg
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7789-75-5
- Formula:CaF₂
- Numero MDL:MFCD00010907
- Molecular Weight:78.07 g/mol
- IndexMerck:13,01669
- Punto di ebollizione:2500 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1418 °C
- Densità:3,18 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:232-188-7
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoexternalurl.pdf msds_102840
Scheda di sicurezza
MERC1.02840.9050_TDS_EN ProductPage_102840
Specifiche del prodotto
Specifiche
Specifiche
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg



