L(+)-Cystein, Millipore®
Kunststofftrommel, 10 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- CAS Nummer:52-90-4
- Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- MDL-Nummer:MFCD00064306
- Molekulargewicht:121.16 g/mol
- Merck-Index:13,02810
- Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:115 °C
- Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-158-2
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.02838.0025_TDS_EN ProductPage_102838
Specifiche del prodotto
msds_102838
Scheda di sicurezza
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststofftrommel
- VE:10 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



