AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein, Millipore®
L(+)-Cystein, Millipore®
Kunststofftrommel, 10 kg
Katalognr. 1.02838.9010
Reizend
Anbieter:   Merck
L(+)-Cystein, Millipore®
Katalognr. 1.02838.9010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  52-90-4
L(+)-Cystein, Millipore®
Kunststofftrommel, 10 kg
CAS Nummer:  52-90-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS Nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00064306
  • Molekulargewicht:121.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02810
  • Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:115 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-158-2
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    10 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..