Cyclohexan, EMPLURA®, Supelco®
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:7 °C
- Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1145
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:203-806-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_102832
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_102832
Produktspezifikation
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



