AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan, EMPLURA®, Supelco®
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 1.02832.1000
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Anbieter:   Merck
Cyclohexan, EMPLURA®, Supelco®
Katalognr. 1.02832.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan, EMPLURA®, Supelco®
Cyclohexan, EMPLURA®, Supelco®
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
SFr. 90.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1145
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:203-806-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten