Natriumhexanitrokobalt(III), Supelco®
Kunststoffflasche, 100 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
- CAS Nummer:13600-98-1
- Formel:Na₃Co(NO₂)₆
- MDL-Nummer:MFCD00003512
- Molekulargewicht:403.94 g/mol
- Merck-Index:13,08677
- Schmelzender Platingehalt:∼220 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:237-077-7
- UN:1479
- ADR:5.1,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.02521.0100_TDS_EN ProductPage_102521
Produktspezifikation
msds_102521
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:720 g/l (20 °C)
- Melting Point:220 °C
- Molar Mass:403.93 g/mol
- Bulk Density:480 kg/m3
- Density:0.48 g/cm3
- pH:5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:5.1
- Hazard Class Description:Oxidizer
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 g



