Cäsiumcarbonat
Kunststoffflasche, 1 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:534-17-8
- Formel:Cs₂CO₃
- MDL-Nummer:MFCD00010957
- Molekulargewicht:325.82 g/mol
- Merck-Index:13,02020
- Schmelzender Platingehalt:610 °C
- Dichte:4,24 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:208-591-9
Documents
externalurl.pdf ProductPage_102040
Product specification
msds_102040
SDS
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg



