AuftragsverfolgungKontakt
Cäsiumcarbonat
Cäsiumcarbonat
Glasflasche, 25 g
Catalog # 1.02040.0025
Corrosive
Irritant
Supplier:   Merck
Cäsiumcarbonat
Catalog # 1.02040.0025
Supplier:  Merck
CAS Number:  534-17-8
Cäsiumcarbonat
Glasflasche, 25 g
CAS Number:  534-17-8
Price
SFr. 59.50
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:534-17-8
  • Formula:Cs₂CO₃
  • MDL Number:MFCD00010957
  • Molecular Weight:325.82 g/mol
  • Merck Index:13,02020
  • Melting Pt:610 °C
  • Density:4,24 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:208-591-9
Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g
Specifications