Bariumperoxid
Kunststofftrommel, 50 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1304-29-6
- Formel:BaO₂
- MDL-Nummer:MFCD00003454
- Molekulargewicht:169.33 g/mol
- Merck-Index:12,01018
- Schmelzender Platingehalt:450 °C
- Dichte:4,96 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-128-4
- UN:1449
- ADR:5.1 (6.1),II
Dokumente
msds_101740
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_101740
Produktspezifikation
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststofftrommel
- VE:50 kg
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



