Bariumperoxid
Kunststoffflasche, 1 kg
: Merck
- :1304-29-6
- :BaO₂
- :MFCD00003454
- :169.33 g/mol
- :12,01018
- :450 °C
- :4,96 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :215-128-4
- :1449
- :5.1 (6.1),II
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..