Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bariumperoxid
Kunststoffflasche, 1 kg
  1.01740.1000
 :   Merck
Bariumperoxid
  1.01740.1000
 :  Merck
 :  1304-29-6
Bariumperoxid
Kunststoffflasche, 1 kg
 :  1304-29-6
SFr. 303.00
1 * 1 kg
  •  :1304-29-6
  •  :BaO₂
  •  :MFCD00003454
  •  :169.33 g/mol
  •  :12,01018
  •  :450 °C
  •  :4,96 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-128-4
  •  :1449
  •  :5.1 (6.1),II
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..