Ammoniumnitrat, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
: Merck
- :6484-52-2
- :NH₄NO₃
- :MFCD00011425
- :80.04 g/mol
- :13,00538
- :230 °C (1013 hPa)
- :169 °C
- :1,73 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :229-347-8
- :5.1,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :1942
Documents
externalurl.pdf MERC1.01187.1000_TDS_EN ProductPage_101187
Specifiche del prodotto
msds_101187
Scheda di sicurezza
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..