AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid, Supelco® | Avantor
Vanadium(V)oxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
Katalognr. 1.00824.1000
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Anbieter:   Merck
Vanadium(V)oxid, Supelco®
Katalognr. 1.00824.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  1314-62-1
Vanadium(V)oxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
CAS Nummer:  1314-62-1
Preis
SFr. 2’250.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Nummer:1314-62-1
  • Formel:O₅V₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011457
  • Molekulargewicht:181.88 g/mol
  • Merck-Index:13,09987
  • Siedepunkt:1750 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:690 °C
  • Dichte:3,35 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:215-239-8
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • UN:2862
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    690 °C
  • Molar Mass:
    181.88 g/mol
  • Bulk Density:
    400 - 600 kg/m3
  • Boiling Point:
    1750 °C (decomposition)
  • Density:
    3.36 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg