AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum jars, Nalgene® | Avantor
Vacuum jars, Nalgene®
3 l, 222 mm, 254 mm
Katalognr. NALGDS5320-0910
Vacuum jars, Nalgene®
Katalognr. NALGDS5320-0910
Vacuum jars, Nalgene®
Vacuum jars, Nalgene®
3 l, 222 mm, 254 mm
Preis
544.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polyetherimide, amber, transparent.
  • Excellent chemical resistance (not use with unsaturated halogenated hydrocarbons)
  • Good temperature resistance
  • Not autoclavable when used for vacuum service
These chemically-resistant jars have an amber cast and may be useful for demanding service.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    222 mm
  • Kapazität:
    3 l
  • Höhe:
    254 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS5320-0910
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung