Pipette cleaning sets, Nalgene®
Reinigungsset, inkl. Pipettenbehälter, Korb und Reinigungs-/Spülsystem, Größe F, Pipetten von bis zu 810 mm Länge
Katalognr. NALGDS5250-0060
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32" (81 cm) long pipettes.
- All parts are made of rugged, high-density PE
- Components are also available separately except F size (sold only as a set)
Technische Daten
- Für:Pipetten von bis zu 810 mm Länge
- Bezeichnung:Reinigungsset, inkl. Pipettenbehälter, Korb und Reinigungs-/Spülsystem, Größe F
- Cat. No.:NALGDS5250-0060
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung