Pipettenkörbe, Nalgene®
Pipettenkorb mit Griff, Höhe 580 mm (Größe B), zur Verwendung mit 406 mm Pipetten, 133×578 mm
Katalognr. 612-1802
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus HDPE. Chemikalienbeständige Pipettenkörbe schützen Glaspipetten vor Bruch.
- Robuste, widerstandsfähige Körbe polstern Pipetten und korrodieren nicht
- Chemisch kompatibel mit den meisten Säuren, Basen, Alkoholen und Reinigungsmitteln
Ein perforiertes Sieb im Boden ermöglicht das Befüllen der Kammer mit Reinigungslösungen von unten und ist 1,9 cm zurückgesetzt, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Körbe aus hochdichtem Polyethylen in Nalgene™-Pipettengläsern, um Pipetten in Reinigungs- oder Desinfektionslösungen einzutauchen, dann abzulassen und in den Nalgene™-Pipettenwascher zu überführen, um die Pipetten automatisch zu waschen und zu spülen. Passen Sie den Buchstabencode der Größe an, um die beste Passform für Glas und Unterlegscheibe zu erzielen.
Technische Daten
- Ø×H:133×578 mm
- Bezeichnung:Pipettenkorb mit Griff, Höhe 580 mm (Größe B), zur Verwendung mit 406 mm Pipetten
- Seq:02
- Cat. No.:612-1802
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung