Tropfflaschen, PP, Nalgene®
250 ml
Katalognr. NALGDS2420-0250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PPCO mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem PP.
- Bei offenem Tropfverschluss auch gefüllt autoklavierbar
- Auslaufsicherer Verschluss
- Einteiliger Tropfverschluss mit anhändender Verschlusskappe
Ideal für sterile Lösungen.
Technische Daten
- Kapazität:250 ml
- Cat. No.:NALGDS2420-0250
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung