AuftragsverfolgungKontakt
Tropfflaschen, PP, Nalgene®
Tropfflaschen, PP, Nalgene®
125 ml
Catalog # 216-4432
Tropfflaschen, PP, Nalgene®
Catalog # 216-4432
Tropfflaschen, PP, Nalgene®
Tropfflaschen, PP, Nalgene®
125 ml
Price
64.90 SFr.
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PPCO mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem PP.
  • Bei offenem Tropfverschluss auch gefüllt autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
  • Einteiliger Tropfverschluss mit anhändender Verschlusskappe
Ideal für sterile Lösungen.
Specifications
  • Kapazität:
    125 ml
  • Cat. No.:
    216-4432
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung