Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Flußsäure 38 - 40%, Supelco®

Flußsäure 38 - 40%, Supelco®

Kunststoffflasche, 1 L
Katalognr. 1.00337.1000
Giftig
Ätzend
Anbieter:   Merck
Flußsäure 38 - 40%, Supelco®
Katalognr. 1.00337.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7664-39-3
Flußsäure 38 - 40%, Supelco®

Kunststoffflasche, 1 L

CAS Nummer:  7664-39-3
Preis
SFr. 116.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-39-3
  • Formel:HF
  • MDL-Nummer:MFCD00011346
  • Molekulargewicht:20.01 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • ADR:8 (6.1),II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:231-634-8
  • UN:1790

Documents

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Solubility:
    (20°C) Soluble
  • Melting Point:
    -44 °C
  • Density:
    1.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2 (H2O, 20 °C)
  • Synonyms:
    Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L
  • Cat. No.:
    1.00337.1000

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.