AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 8, 6 mm
Katalognr. 631-0451
Anbieter:   Epredia
Cavity slides
Katalognr. 631-0451
Anbieter:  Epredia
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 8, 6 mm
Preis
SFr. 122.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
  • Bioadhäsive Oberfläche
  • Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
  • Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
 : Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Technische Daten
  • Anz. Wells:
    8
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    008
  • Loch-Ø:
    6 mm