Deckgläser, quadratisch
38×38 mm, #1
Katalognr. MENZBC038038A140
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Deckgläser aus vorgewaschenem, reinweißen D 263 M Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1.
- Hohe Spektraltransmission, gleichmäßige Stärkequalität
- Keine Blasen oder Mängel, garantiert hohe optische Homogenität
- Hochtransparent und achromatisch: praktisch frei von Farbverzerrungen
Für in vitro-Diagnostik (IVD) in Medizin, Biologie und Forschung.
: DIN ISO 719 ; DIN ISO 12 116 ; DIN ISO 695.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Nr.:#1
- L×B:38×38 mm
- Seq:42