Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×60 mm, #1,5
Katalognr. 631-0853
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Dokumente
Technische Daten
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:24×60 mm
- Seq:35