Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor

Zubehör

PTFE-Schlauchset, Ø×L: 2 mm×1,3 m, VZ 5501
Katalognr. SCOI285414972
Anbieter:   SI Analytics
Zubehör
Katalognr. SCOI285414972
Anbieter:  SI Analytics
Zubehör

PTFE-Schlauchset, Ø×L: 2 mm×1,3 m, VZ 5501

Preis
SFr. 670.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    PTFE-Schlauchset, Ø×L: 2 mm×1,3 m, VZ 5501
  • Seq:
    05
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..