Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 25 mm
Katalognr. 631-1346
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
- Keine Blasen, keine Schlieren
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Vorgewaschen
- Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Technische Daten
- Ø:25 mm
- Nr.:#1