Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×60 mm, #1
Supplier: Epredia
Jump to:
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Documents
Specifications
- Nr.:#1
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:24×60 mm
- Seq:32