Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 22×32 mm, #1
Katalognr. 631-0852
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Dokumente
Technische Daten
- Nr.:#1
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:22×32 mm
- Seq:07