Ostwald Viskosimeter
>10 mm²/s, 0,1 K, 220 mm, 0,70 mm, 3 ml
Katalognr. SCOI285404047
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
Technische Daten
- Messbereich:>10 mm²/s
- Volumen:3 ml
- Länge:220 mm
- Konstante:0,1 K
- Ø int.:0,70 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.