AuftragsverfolgungKontakt
Ostwald Viskosimeter | Avantor
Ostwald Viskosimeter
>10 mm²/s, 0,1 K, 220 mm, 0,70 mm, 3 ml
Katalognr. SCOI285404047
Anbieter:   SI Analytics
Ostwald Viskosimeter
Katalognr. SCOI285404047
Anbieter:  SI Analytics
Ostwald Viskosimeter
Ostwald Viskosimeter
>10 mm²/s, 0,1 K, 220 mm, 0,70 mm, 3 ml
Preis
295.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
Technische Daten
  • Messbereich:
    >10 mm²/s
  • Volumen:
    3 ml
  • Länge:
    220 mm
  • Konstante:
    0,1 K
  • Ø int.:
    0,70 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.