AuftragsverfolgungKontakt
Ostwald Viskosimeter | Avantor
Ostwald Viskosimeter
>5,5 mm²/s, 0,07 K, 220 mm, 0,60 mm, 3 ml
Katalognr. SCOI285404039
Anbieter:   SI Analytics
Ostwald Viskosimeter
Katalognr. SCOI285404039
Anbieter:  SI Analytics
Ostwald Viskosimeter
Ostwald Viskosimeter
>5,5 mm²/s, 0,07 K, 220 mm, 0,60 mm, 3 ml
Preis
SFr. 295.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
Technische Daten
  • Messbereich:
    >5,5 mm²/s
  • Volumen:
    3 ml
  • Länge:
    220 mm
  • Konstante:
    0,07 K
  • Ø int.:
    0,60 mm