AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM)
60 - 300 mm²/s, 285 mm, 1,36 mm
Katalognr. SCOI285400764
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400764
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
60 - 300 mm²/s, 285 mm, 1,36 mm
Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
 : ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    60 - 300 mm²/s
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    07
  • Ø int.:
    1,36 mm